Imprimer
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520603-1G PC520603-500MG PC520603-5G
APOSPC520603-1GEA 257 EUR
APOSPC520603-1G APOSPC520603-500MG APOSPC520603-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₂F₆N₂O₂
Poids moléculaire: 260.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697912
Numéro CAS: 188781-46-6