Imprimer
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520602-1G PC520602-25G PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA 118 EUR
APOSPC520602-1G APOSPC520602-25G APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₀F₄O
Poids moléculaire: 222.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226509
Numéro CAS: 534-39-4