2-Bromo-3-fluoro-5-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₂BrF₄N Poids moléculaire: 243.99 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10699118 Numéro CAS: 89402-29-9 |