Imprimer
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520594-10G PC520594-1G PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA 745 EUR
APOSPC520594-10G APOSPC520594-1G APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Poids moléculaire: 239.04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09996898
Numéro CAS: 1027513-81-0