Imprimer
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520592-10G PC520592-1G PC520592-5G
APOSPC520592-10GEA 1290 EUR
APOSPC520592-10G APOSPC520592-1G APOSPC520592-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11044298
Numéro CAS: 749875-32-9