Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520589-1G PC520589-25G PC520589-5G
APOSPC520589-1GEA 59.6 EUR
APOSPC520589-1G APOSPC520589-25G APOSPC520589-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₅F₄NO₂S
Point de fusion: 159…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687234
Numéro CAS: 1008304-87-7