Imprimer
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 84.1 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇BrF₂
Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 87,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11007736
Numéro CAS: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III