Imprimer
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520584-1G PC520584-5G
APOSPC520584-1GEA 118 EUR
APOSPC520584-1G APOSPC520584-5G
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₉H₇F₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909908
Numéro CAS: 117081-46-6