Imprimer
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (5-Fluoro-2-nitrophenyl)boronic acid
PC520577-1G PC520577-5G
APOSPC520577-1GEA 154 EUR
APOSPC520577-1G APOSPC520577-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid 97+%
5-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₅BFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037802
Numéro CAS: 1329171-65-4