Imprimer
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520574-1G PC520574-5G
APOSPC520574-1GEA 282 EUR
APOSPC520574-1G APOSPC520574-5G
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃F₄NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282778
Numéro CAS: 878572-17-9