Imprimer
3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520568-10G PC520568-5G
APOSPC520568-10GEA 605 EUR
APOSPC520568-10G APOSPC520568-5G
3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine 96%
3,4-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
Poids moléculaire: 215.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08686956
Numéro CAS: 20857-46-9