Imprimer
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520566-1G PC520566-500MG PC520566-5G
APOSPC520566-1GEA 231 EUR
APOSPC520566-1G APOSPC520566-500MG APOSPC520566-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
1-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445820
Numéro CAS: 180918-40-5