Imprimer
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520564-10G PC520564-5G
APOSPC520564-10GEA 919 EUR
APOSPC520564-10G APOSPC520564-5G
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride 97%
4-Fluoro-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778352
Numéro CAS: 74483-52-6