Imprimer
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Aminomethyl-4-trifluoromethylcyclohexane
PC520561-1G PC520561-500MG PC520561-5G
APOSPC520561-1GEA 292 EUR
APOSPC520561-1G APOSPC520561-500MG APOSPC520561-5G
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture) 97%
[[4-(Trifluoromethyl)cyclohexyl]methyl]amine(cis- and trans- mixture)
Formule: C₈H₁₄F₃N
Poids moléculaire: 181.20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777219
Numéro CAS: 361393-85-3