4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrFN Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07782073 Numéro CAS: 916792-13-7 |