Imprimer
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 4-methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC520551-1G PC520551-5G
APOSPC520551-1GEA 170 EUR
APOSPC520551-1G APOSPC520551-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)-4-methyl-5-pyrimidine carboxylate
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367386
Numéro CAS: 306960-67-8