Imprimer
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520550-10G PC520550-5G
APOSPC520550-10GEA 582 EUR
APOSPC520550-10G APOSPC520550-5G
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline 97%
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₉H₅F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06656411
Numéro CAS: 148853-42-3