Imprimer
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520546-25G PC520546-5G
APOSPC520546-25GEA 686 EUR
APOSPC520546-25G APOSPC520546-5G
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene 97%
3-(Difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formule: C₇H₅F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657983
Numéro CAS: 26029-52-7