Imprimer
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520540-1G PC520540-5G
APOSPC520540-1GEA 0 EUR
APOSPC520540-1G APOSPC520540-5G
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde 98%
2,5-Difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246882
Numéro CAS: 879093-08-0