Imprimer
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520538-25G PC520538-5G
APOSPC520538-25GEA 1400 EUR
APOSPC520538-25G APOSPC520538-5G
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid 98%
4-(Trifluoromethylsulphony)phenylacetic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄S
Point de fusion: 125…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973012
Numéro CAS: 1099597-82-6