Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520534-1G PC520534-250MG
APOSPC520534-1GEA 168 EUR
APOSPC520534-1G APOSPC520534-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole 97%
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
Formule: C₉H₆F₃N
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972104
Numéro CAS: 51310-54-4