Imprimer
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520523-1G PC520523-5G
APOSPC520523-1GEA 30.1 EUR
APOSPC520523-1G APOSPC520523-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-5-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095247
Numéro CAS: 851484-95-2