Imprimer
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520518-10G PC520518-1G PC520518-5G
APOSPC520518-10GEA 792 EUR
APOSPC520518-10G APOSPC520518-1G APOSPC520518-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₃S
Poids moléculaire: 205.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091381
Numéro CAS: 874767-60-9