3,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₂Cl₂F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00525616 Numéro CAS: 89719-91-5 |