Imprimer
3-Chloro-4-fluorobenzènesulfonamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520504-25G PC520504-5G
APOSPC520504-25GEA 582 EUR
APOSPC520504-25G APOSPC520504-5G
3-Chloro-4-fluorobenzènesulfonamide 97%
3-Chloro-4-fluorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅ClFNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130211
Numéro CAS: 146533-46-2