Imprimer
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 49.3 EUR
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆FIO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800728
Numéro CAS: 1027513-46-7