Imprimer
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52041-1G PC52041-5G PC52041-10G
APOSPC52041-1GEA 31.9 EUR
APOSPC52041-1G APOSPC52041-5G APOSPC52041-10G
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile 98%
3,5-Dimethyl-4-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₈FN
Point de fusion: 88…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832248
Numéro CAS: 867367-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III