Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5197-25G PC5197-5G PC5197-100G
APOSPC5197-25GEA 463 EUR
APOSPC5197-25G APOSPC5197-5G APOSPC5197-100G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline 97%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077605
Numéro CAS: 57946-60-8