Imprimer
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-iodobenzene-1,2-diamine
PC5192-1G PC5192-500MG
APOSPC5192-1GEA 513 EUR
APOSPC5192-1G APOSPC5192-500MG
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene 97%
1,2-Diamino-3-fluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₆FIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094277
Numéro CAS: 517920-74-0