Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5180-1G PC5180-25G PC5180-5G
APOSPC5180-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5180-1G APOSPC5180-25G APOSPC5180-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094271
Numéro CAS: 517920-70-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III