Imprimer
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5172M-5G PC5172M-25G
APOSPC5172M-5GEA 0 EUR
APOSPC5172M-5G APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
Point d'ébullition: 114…115 °C/2mmHg
Point de fusion: 40…42 °C
Point éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004513
Numéro CAS: 79756-81-3