Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.4 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 95%
3-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 204.15 g/mol
Point d'ébullition: 93…95 °C/20mmHg
Densité: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043543
Numéro CAS: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III