Imprimer
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
PC5171Y-25G PC5171Y-5G PC5171Y-1G
APOSPC5171Y-25GEA 130 EUR
APOSPC5171Y-25G APOSPC5171Y-5G APOSPC5171Y-1G
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle 97%
2-(Trifluorométhyl)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 204.15 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 1.306 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236050
Numéro CAS: 344-96-7