Imprimer
2-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5171L-1G PC5171L-5G
APOSPC5171L-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5171L-1G APOSPC5171L-5G
2-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle 97%
2-(Trifluorométhoxy)benzoate de méthyle
Formule: C₉H₇F₃O₃
Poids moléculaire: 220.15 g/mol
Point d'ébullition: 91…93 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052336
Numéro CAS: 148437-99-4