N-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈F₃NO Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052332 Numéro CAS: 41419-59-4 |