Imprimer
Trifluoromethanesulfonate de méthyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC5170-10G PC5170-50G PC5170-100G
APOSPC5170-10GEA 29 EUR
APOSPC5170-10G APOSPC5170-50G APOSPC5170-100G
Trifluoromethanesulfonate de méthyle 98%
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
Point d'ébullition: 94…102 °C
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II