2-Methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₇F₃O₂ Poids moléculaire: 156.11 g/mol Point d'ébullition: 172…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00190640 Numéro CAS: 99783-23-0 UN: 3265 ADR: 8 III |