Imprimer
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5166-5G PC5166-1G PC5166-25G
APOSPC5166-5GEA 82.8 EUR
APOSPC5166-5G APOSPC5166-1G APOSPC5166-25G
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride 97%
2-Amino-5-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄F₄N₂O₂
Poids moléculaire: 224.1125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094266
Numéro CAS: 344-29-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III