Imprimer
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Nitro-4-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
PC5163-1G PC5163-250MG PC5163-5G
APOSPC5163-1GEA 29 EUR
APOSPC5163-1G APOSPC5163-250MG APOSPC5163-5G
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Poids moléculaire: 240.5700 g/mol
Point de fusion: 123…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094264
Numéro CAS: 167415-22-7