Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC5161-1G PC5161-5G PC5161-25G
APOSPC5161-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5161-1G APOSPC5161-5G APOSPC5161-25G
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O₂
Poids moléculaire: 240.5671 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094262
Numéro CAS: 62924-50-9