Imprimer
(3S,4R)-3-Fluoro-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3S,4R)-1-Boc-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine, (3S,4R)-tert-Butyl 3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
PC51395-100MG PC51395-250MG
APOSPC51395-100MGEA 452 EUR
APOSPC51395-100MG APOSPC51395-250MG
(3S,4R)-3-Fluoro-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle 96%
tert-Butyl (3S,4R)-3-fluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₆FNO₃
Poids moléculaire: 205.23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23106144
Numéro CAS: 1174020-48-4