Imprimer
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenyl)propan-2-one
PC51375-1G PC51375-250MG
APOSPC51375-1GEA 145 EUR
APOSPC51375-1G APOSPC51375-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
2-Fluoro-3-hydroxy-6-nitrophenylacetone
Formule: C₉H₈FNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11869874
Numéro CAS: 649736-31-2