Imprimer
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Amino-2-fluorobenzyl alcohol
PC5127-1G PC5127-5G PC5127-25G
APOSPC5127-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5127-1G APOSPC5127-5G APOSPC5127-25G
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol 99%
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
Formule: C₇H₈FNO
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094257
Numéro CAS: 84832-00-8