2-Bromo-1-fluoro-3-iodobenzène 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃BrFI Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09056796 Numéro CAS: 851368-08-6 |