Imprimer
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51197-1G PC51197-5G PC51197-25G
APOSPC51197-1GEA 114 EUR
APOSPC51197-1G APOSPC51197-5G APOSPC51197-25G
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
2-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100537
Numéro CAS: 1099597-97-3