2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule:
C₇H₂BrF₅ Poids moléculaire: 260.99 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18379808 Numéro CAS: 1263377-74-7 |