Imprimer
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Difluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC51179-1G PC51179-5G
APOSPC51179-1GEA 24.8 EUR
APOSPC51179-1G APOSPC51179-5G
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene 98%
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₂F₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12924861
Numéro CAS: 123973-36-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III