Imprimer
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-2-fluorophenyl)boronic acid, 3-Bromo-2-fluorobenzeneboronic acid
PC51169-1G PC51169-25G PC51169-5G
APOSPC51169-1GEA 21.9 EUR
APOSPC51169-1G APOSPC51169-25G APOSPC51169-5G
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664228
Numéro CAS: 352535-97-8