Imprimer
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5114D-100G PC5114D-25G PC5114D-5G
APOSPC5114D-100GEA 87 EUR
APOSPC5114D-100G APOSPC5114D-25G APOSPC5114D-5G
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Methyl-5-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉FO₂
Point d'ébullition: 90…92 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221457
Numéro CAS: 175278-29-2