Imprimer
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51143-25G PC51143-5G PC51143-1G
APOSPC51143-25GEA 386 EUR
APOSPC51143-25G APOSPC51143-5G APOSPC51143-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldéhyde 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115870
Numéro CAS: 95399-95-4